Learn More
Falcon™ Kultur-Objektträger
BIOPHARMA
Verpackung in Einweg-Inkubationstabletts. Corning™ Falcon™ Zellkulturobjektträger mit Kammern eignen sich optimal für die In-situ-Amplifikation/Hybridisierung von DNA, die Typisierung/Pathologie von Geweben sowie andere Untersuchungen, bei denen ein kleiner, zugänglicher Kulturbereich erforderlich ist.
192.87 € - 721.00 €
Spezifikation
Typ Zellkultur-Objektträger
Zur Verwendung mit (Anwendung) In-situ DNA-Amplifizierung oder DNA-Hybridisierung, Gewebe- und Tumortypisierung oder Patologie oder sonstige Studien, die einen kleinen, zugänglichen Kulturbereich erfordern
Enthält Deckel aus Polystyrol mit Griff, Werkzeug für sichere Entnahme
Sterilität Steril
Mehr Spezifikationen ansehen
Beinhaltet: Deckel aus Polystyrol mit Griff, Werkzeug für sichere Entnahme
Produkte 4
Produktcode Marke Kulturfläche Wells Anzahl pro Karton Arbeitsvolumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kulturfläche Wells Anzahl pro Karton Arbeitsvolumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10162861
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Falcon™
354108
0,7 cm2 8 96 0,7 bis 0,8 ml
721.00 €
96 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10693472
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Falcon™
354104
1,7 cm2 4 96 1 bis 1,5 ml
693.91 €
96 Stück
Verfügbar ab: 04-09-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10384501
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Falcon™
354114
1,7 cm2 4 24 1 bis 1,5 ml
192.87 €
24 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10364551
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Falcon™
354118
0,7 cm2 8 24 0,7 bis 0,8 ml
196.90 €
24 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Vereinfachte Analyse: Kultur, Fixierung, Färbung und Untersuchung der Proben unter dem Mikroskop ohne Zelltransfer
  • Die Kammer aus Polystyrol ist auf einem speziell gereinigten und dreifach gespülten Mikroskopobjektträger aus Glas befestigt (25 × 75 mm)
  • Das Werkzeug für sichere Entnahme trennt die Wells vom Objektträger; die Dichtung verbleibt am Kunststoffgefäß, verhindert eine Kreuzkontamination und beeinträchtigt die weitere Verarbeitung nicht
  • Steril
  • Züchtung von bis zu 8 verschiedenen Kulturen auf einem einzelnen Mikroskopobjektträger aus Glas
  • Numerische Kennzeichnung; 4-Well- und 8-Well-Formate lieferbar
Bestellinformation
Lieferbar mit 1, 2, 4 oder 8 Wells, die Nummerierung erleichtert die Bestimmung. Lieferung mit Polystyroldeckel mit Griffen. Verpackung in Einweg-Inkubationstabletts. Jedes Tablett eignet sich für 12 Objektträger.
Spezifikation
Spezifikation
Zellkultur-Objektträger
In-situ DNA-Amplifizierung oder DNA-Hybridisierung, Gewebe- und Tumortypisierung oder Patologie oder sonstige Studien, die einen kleinen, zugänglichen Kulturbereich erfordern
Deckel aus Polystyrol mit Griff, Werkzeug für sichere Entnahme
Steril
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Falcon™ Kultur-Objektträger