Learn More
Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ Einkanalpipetten mit variablem Volumen
Die ClipTip-Technologie fixiert die Spitzen vollständig dicht auf der Pipette, sodass sie sich nicht lösen oder abfallen. Ein leichter Griff und geringer Kraftaufwand beim Pipettieren sowie Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen.
Marke: Thermo Scientific™ 4641200N
285.43 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24314" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die ClipTip-Technologie fixiert die Spitzen vollständig dicht auf der Pipette, sodass sie sich nicht lösen oder abfallen, und garantiert einen sicheren Sitz. Ein leichter Griff und geringer Kraftaufwand beim Pipettieren sowie Aufnehmen und Abwerfen der Spitzen erhöhen den Komfort beim Pipettieren. Spüren Sie den Unterschied.
Endlich sorgenfrei Pipettieren mit der innovativen Spitze, die einrastet.
Sichere Abdichtung mit der ClipTip-Technologie. Spüren Sie den Unterschied.
Vermeiden Sie die Frustration beim Anbringen von Spitzen auf Ihrer Pipette
Mit einer leichten Berührung wird jede Spitze sicher an der Pipette befestigt.
Verringern Sie das Risiko von lockeren oder undichten Spitzen
Wenn ClipTip-Pipettenspitzen angebracht sind, sind sie dicht und lösen sich nicht. Das ClipTip-Pipettier-System bleibt dicht, bis Sie die Spitze abwerfen – selbst bei komplexesten Anwendungen mit mehrfachen Spitzenberührungen und Mischzyklen.
Konsistentes und reproduzierbares Pipettieren von Anwender zu Anwender
Höhere Qualität der Ergebnisse und effizientere Forschung.
Ergonomische Verbindung
Ein leichtes Griffdesign in Kombination mit niedrigem Kolben, Spitzenbefestigungs- und Ausstoßkräfte minimieren das Risiko einer Verletzung durch wiederholte Belastung (RSI-Syndrom).
Gesicherte Volumenarretierung
Unbeabsichtigte Volumenänderungen während des Pipettierens werden durch die gesicherte Volumenarretierung ausgeschlossen. Heben Sie den Kolben an, um die Volumenanzeige einzustellen, und drücken Sie ihn nach unten, um die gewählte Einstellung mit minimalem Kraftaufwand zu arretieren.
Einstellbarer Komfort
Die Fingerstütze ist um 120° verstellbar, bietet eine angenehme Handhabung sowohl für Rechts- als auch Linkshänder und ermöglicht die Entspannung der Handmuskulatur während der Pipettier-Zyklen.
Verbessertes Pipettieren kleinerer Mengen
Ein neues 0,1 bis 2 μl-Modell und Verbesserungen der 1 bis 10 μl-Modelle optimieren das Leistungsverhalten bei kleinvolumigen Anwendungen.
Große Auswahl an ClipTip-Pipettenspitzen
Kompatible Größen mit F1-ClipTip-Pipetten: 12,5 Ext, 20, 50, 200, 300, 300 Ext und 1.000 μl
Lebenslange Garantie
In Form einer praktischen Online-Registrierung, die sich von Land zu Land unterscheiden kann.
Spezifikation
ClipTip 200 | |
Gelb | |
F1-ClipTip™ | |
10 bis 100 μl | |
Gelb |
F1-ClipTip | |
1 | |
Pipette mit variablem Volumen | |
0,2 μl |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Tage
10Stunden
22Minuten
47Sekunden
45
Erfüllt die Bestimmungen der IVD-Richtlinie 98/79/EG, nur in Europa gültig. Nicht für die Verwendung in der In-vitro-Diagnostik in Nordamerika.