Learn More
Augenwaschstation Wandhalterung Economy
Halten Sie eine Wandhalterung für die Augenwaschstation zur Verwendung mit der Augenwaschstation gemäß der Gesundheits- und Sicherheitsvorschrift ACOP L74 bereit, um für Notfälle gerüstet zu sein.
Marke: Safety First E410
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der 1997 genehmigte Verhaltenskodex besagt: Wenn Leitungswasser für die Augenspülung nicht ohne weiteres zur Verfügung steht, sollten mindestens 1 l steriles Wasser oder sterile normale 0,9 %-Kochsalzlösung in versiegelten Einwegbehältern bereitgestellt werden.
Spezifikation
Wirtschaftliche Notfall-Augenversorgung | |
Kunststoffformteil | |
Augenwaschstation Wandhalterung Economy |
2 x 500 ml Augenwaschflaschen | |
Wand | |
0,01 kg |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-5 of 9
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Augenwaschstation Wandhalterung Economy >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur