Learn More
Micronova™ Polyimid-Reinraumband für extreme Temperaturen
Für den Einsatz mit brandgeschützten elektrischen Isolierungen, als Lötstopp für Leiterplatten, zur Wärmeabdichtung sowie zur Laminierung
Marke: Micronova™ 825-18AM
Beschreibung
- Für extreme Temperaturen vorgesehen
- Aus transparenter, brauner Polyamidfolie mit druckempfindlichem Klebstoff
- Der Silikonklebstoff gewährleistet ein sauberes Ablösen von den meisten Substraten, selbst nach hohen Temperaturen oder Temperaturen unter dem Gefrierpunkt
- Alle Rollen sind 36 yd. (33 m) lang
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Silikon, Druckempfindlich | |
Bernsteinfarben | |
Tape | |
Reinraumband für extreme Temperaturen | |
Abdichtung und Kennzeichnung bei hohen und niedrigen Temperaturen | |
Yes | |
-100 bis +500 °F | |
33 m x 3.175 mm (36 yd. x 0.125 in.) | |
33 m | |
3.175 mm | |
3.175 mm |
Certificate of Conformance, ISO 9001 Certified | |
Polymer | |
Gloss | |
Polyimid | |
Unsteril | |
MicronovaTM P52W Tape Dispenser | |
36/Cs. | |
-73°bis +260 °C | |
36 yd. | |
0.125 Zoll | |
0.125 in. |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
031149-000 | Konformitätsbescheinigung | 11/03/2022 | 825-18AM |
030909-000 | Konformitätsbescheinigung | 17/02/2022 | 825-18AM |
029778-000 | Konformitätsbescheinigung | 04/01/2022 | 825-18AM |
026117-000 | Konformitätsbescheinigung | 21/05/2021 | 825-18AM |
023317-000 | Konformitätsbescheinigung | 26/03/2021 | 825-18AM |