Learn More
Thermo Scientific™ B-PER™ Reagenz für Bakterienproteinextraktion
Mit diesen nichtionischen Detergenzlösungen können Sie E. coli und andere Bakterienzellen effizient lysieren und native Proteine schonend extrahieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 90084
284.65 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10733485
  • 318.00 € / 250 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
B-PER Bacterial Protein Extraction Reagent
Reagenz für die Extraktion bakterieller Proteine
B-PER Reagenz bei Umgebungstemperatur lagern. Lysozym und DNase I bei -20 °C lagern.
250 ml
250 ml
B-PER™
Dokumentation
Manuals
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZJ403861 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog Number90084
ChargennummerZF396291 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Catalog Number90084
ChargennummerZC391563 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 Catalog Number90084
ChargennummerZB389431 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2024 Catalog Number90084
ChargennummerYJ381917 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/10/2023 Catalog Number90084
Name des Produkts
Thermo Scientific™ B-PER™ Reagenz für Bakterienproteinextraktion > 250 ml