Learn More
asecos™ Säuren- und Laugenunterbauschrank SL-CLASSIC-UB
Artikelnummer. 13479716 Alle ansehen Asecos Produkte
Click to view available options
Ausführung der Tür:
Flügel, Mit Scharnier links
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Verwendung in Innenräumen
Artikelnummer. 13479716
Marke: asecos™ 3062289230624
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Nur für Verwendung in Innenräumen
Säuren- und Laugenunterbauschrankypropylen)
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Funktion / Konstruktion
  • Robust und langlebig: komplett aus hochbeständigen, melaminharzbeschichteten Spezialwerkstoffplatten
  • Komfortabel: sicherer Zugriff auf alle Gebinde – Türöffnungswinkel 93°, Schrankinnenraum komplett einsehbar
  • Mobil: optional erhältliche Rollen mit Sockelblende, einfaches Verschieben des Schrankes
  • Be- und Entlüftung: integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 50) an eine technische Abluft
Inneneinrichtung mit
  • 1 x Tablarauszug mit PP-Wanne, Tragkraft: 25 kg, Volumen: 11 Liter, Werkstoffplatte melaminharzbeschichtet/PP
Zertifikate
  • DIN EN 16121/16122 konform
  • GS zertifiziert
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN 16121/16122 konform, GS zertifiziert
Konfiguration 1 Ausziehböden (Platte mit Melaminharzbeschichtung/PP)
Außentiefe (metrisch) 570 mm
Innentiefe (metrisch) 531 mm
Beschreibung Säuren- und Laugenunterbauschrank SL-CLASSIC-UB Modell SL.060.059.UB.T in Lichtgrau, Inneneinrichtung mit 1 x Tablarauszug (Werkstoffplatte/PP)
Abmessungen (T x B x H) innen 531 x 489 x 562 mm
Abmessungen (T x B x H) 570 x 590 x 600 mm
Ausführung der Tür Flügel, Mit Scharnier links
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen
Außenhöhe (metrisch) 600 mm
Innenhöhe (metrisch) 562 mm
Modell SL.060.059.UB.T
Anzahl Türen 1
Anzahl Einschübe 1
Einschubtyp Ausziehbar
Oberflächenbeschichtung Melaminharz, laminiert
Außenbreite (metrisch) 590 mm
Innenbreite (metrisch) 485 mm
Farbe Hellgrau
Außentiefe (angloamerikanisch) 22.44 in.
Außenhöhe (angloamerikanisch) 23.62 in.
Material FP-Platte
Produkttyp Untertischschrank für Säuren und Alkalien
Außenbreite (angloamerikanisch) 23.23 in.