Learn More
BD Microlance™ Edelstahlnadeln
Farbcodiert für eine einfache Erkennung der Nadelführung. BD™ Microlance™ Edelstahlnadeln verfügen über dünne Wände für optimalen Durchfluss und können mit Spritzen mit Luer-Anschluss verwendet werden. Diese sterilen, einzeln verpackten Nadeln sorgen für ein komfortableres Einführen bei geringerem Steckrisiko.
Marke: BD 301155
Beschreibung
Dank des einzigartigen Rutschwinkels und der polierten Oberfläche gibt es weniger Beschwerden an der Injektionsstelle und es besteht ein geringeres Verletzungsrisiko.
- Hypodermische Nadeln mit dünnen Wänden für optimalen Durchfluss
- Passend für Spritzen, die auf einen Luer-Adapter oder Luer-Lock aufgesteckt werden
- Farbcodiert für die schnelle Erkennung der Nadeldicke zur einfachen Auswahl der geeigneten Durchflussrate
- Steril und einzeln verpackt für eine hygienische Einwegverwendung
- Edelstahlnadeln mit Epoxidharz-Klebstoffen
Spezifikation
Stainless Steel with Epoxy Resin Adhesives | |
4.000 einzeln verpackte Nadeln, normale Kanülenwand | |
0.8 mm | |
Ja | |
Nadel | |
Angeschlossen an einen Luer-Adapter oder Luer-Lock-Anschluss |
Grün | |
21 ga. | |
Nur für die einmalige Verwendung | |
2,0 in. | |
Kegel | |
Steril |