Learn More
Memmert™ Erweiterter Übertemperaturschutz für SN30
Erweiterter Übertemperaturschutz mit integriertem Pt100-Sensor für unabhängige Temperaturüberwachung.
Marke:  Memmert™ SN30A6
Artikelnummer. 17548575
  • 195.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zubehör
  • Mit integriertem Pt100-Sensor
  • Für Modelle mit SingleDISPLAY
Spezifikation
Spezifikation
Sterilisator SN30
Integrierter Pt100-Sensor
Name des Produkts
Memmert™ Erweiterter Übertemperaturschutz für SN30 > Kann verwendet werden mit: SN30