Learn More
Fisherbrand™ Mini-Schüttel-Inkubator mit flacher Mattenplattform
Der Fisherbrand™ Mini-Schüttel-Inkubator mit flacher Mattenplattform ist ein kompakter Schüttel-Inkubator für Kolben und Röhrchen.
Marke: Fisherbrand™ H1001-M-E-FIS
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Äußerst kompakt
- Touchscreen-Steuerung
- Patentierte magnetische Kolbenbefestigung
Spezifikation
19 mm | |
230 V, 50/60 Hz, 1 A, 200 W | |
1 A | |
CE | |
Aluminium, Polycarbonat, Gummiplattform | |
28 x 41 x 33 cm | |
17 kg | |
11,5 kg | |
Flache Plattform mit Gummimatte | |
0 bis 49 Std. Dauerbetrieb |
30 bis 300 U/min | |
5 bis 60 °C | |
5 x 500 ml-Kolben, -Platten und -Röhrchengestelle | |
0,1°C bei 37°C | |
23,5 x 29 cm | |
37 lb. | |
25 lb. | |
Touch | |
Flache Matte | |
2 Jahre |
Sonderangebote
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Mini-Schüttel-Inkubator mit flacher Mattenplattform > Fassungsvermögen: 5 x 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur