Learn More
Memmert™ Erweiterter Übertemperaturschutz für SN75
Erweiterter Übertemperaturschutz mit integriertem Pt100-Sensor für unabhängige Temperaturüberwachung.
Marke: Memmert™ SN75A6
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zubehör
- Mit integriertem Pt100-Sensor
- Für Modelle mit SingleDISPLAY
Spezifikation
Sterilisator SN75 | |
Integrierter Pt100-Sensor |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Memmert™ Erweiterter Übertemperaturschutz für SN75 > Kann verwendet werden mit: SN75
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur