Learn More
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 36 AS
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Art des Einlasses:
1/2 SB-Einlass
FNPT
MNPT-Einlass
Schlaucholiven-Einlass
Art des Auslasses:
1/2 SB-Auslass
FNPT
SB-Auslass mit Füllglocke
Schlaucholiven-Auslass
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Beschreibung
Empfohlen für die Filtration wässriger Lösungen. Kombiniert einen Vorsatzfilter aus Glasmikrofaser(GMF) mit einer Nylonmembran, wodurch die Lebensdauer des Filters verlängert wird, sodass größere Volumen und schwierige Proben gefiltert werden können.
- Erste Schicht (GMF) dient als Vorsatzfilter, um eine längere Lebensdauer der Membran (0.2, 0.45 und 1.0 μm) und eine höhere Filtrationseffizienz zu gewährleisten.
- Nylonmembranschicht ist inhärent hydrophil, hat wenig extrahierbare Substanzen, ist biosicher und hat ausgezeichnete Durchflussraten.
- Gehäuse thermisch verschmolzen (keine Klebstoffe oder Fremdmaterialien).
- Integrität überprüfbar durch Siedepunkt, Druckabfall oder Vorwärtsflussverfahren.
- Bietet eine hochwirksame Filterfläche in einer kleinen Größe.
- Autoklavierbar, teilweise vorsterilisiert mit Gammastrahlung.
- Hergestellt in Reinraumanlagen unter ISO-Qualitätssystemen.
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Beschreibung | Polycap AS 36 Kapselfilter, steril, 0,2 μm, SB-Einlass und -Auslass plus Abfüllglocke (1 Stk.) |
| Material (Membran) | Nylon |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Sterilität | Steril |
| Filtrationsbereich | 400 cm2 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Filtration von wässrigen Lösungen (Zellkulturmedien, Serumenzyme, Wasser usw.) und Entfernung von Bakterien und Resten. |
| Gehäusematerial | Polypropylen (PP) |
| Art des Einlasses | Schlaucholiven-Einlass |
| Max. Druck | 4,1 bar (60 psi) |
| Mehr anzeigen |