Learn More
Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten, elektronisch
Mit diesen Pipetten vermeiden Sie die Fehlergefahren eines manuellen Pipettierens. Elektronische Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten gewährleisten dank ihrer präzise einstellbaren Parameter reproduzierbare und genaue Ergebnisse. Zum ermüdungsfreien Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge.
735.00 €
Spezifikation
Anzahl Kanäle | 1 |
---|---|
Produktlinie | Xplorer™ |
Typ | Elektronische Pipette |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10584585
|
Eppendorf™
4861000015 |
0,5 bis 10 μL | Grau |
735.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16281682
|
Eppendorf™
4861000017 |
1 bis 20 μl | Grau |
735.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10237554
|
Eppendorf™
4861000023 |
5 bis 100 μL | Gelb |
735.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16222401
|
Eppendorf™
4861000027 |
200 bis 10 μL | Gelb |
735.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10461255
|
Eppendorf™
4861000031 |
15 bis 300 μL | Orange |
735.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10126314
|
Eppendorf™
4861000040 |
50 bis 1000 μL | Blau |
735.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
16232401
|
Eppendorf™
4861000044 |
2,5 bis 0,125 ml | Rot |
735.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10034384
|
Eppendorf™
4861000058 |
0,2 bis 5 ml | Violett |
735.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
10115934
|
Eppendorf™
4861000066 |
0,5 bis 10 ml | Türkis |
735.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Beschreibung
Mit diesen Pipetten vermeiden Sie die Fehlergefahren eines manuellen Pipettierens. Elektronische Eppendorf™ Xplorer™ Pipetten gewährleisten dank ihrer präzise einstellbaren Parameter reproduzierbare und genaue Ergebnisse. Zum ermüdungsfreien Pipettieren bei voller Kontrolle über die Pipettiervorgänge.
- Elektronische Einkanal-, 8 und 12-Kanalpipetten für das Ansaugen und Abgeben von Flüssigkeitsvolumen von 0.5 μl bis 10 ml
- Intuitives Bedienkonzept und ergonomisches Design
- Neun verschiedene Spracheinstellungen: Chinesisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Niederländisch, Portugiesisch und Spanisch
- Multifunktionswippschüttler
- Auswahlknopf
- Innovativer Auswerfer
- Ergonomischer Anzeigewinkel
- Komfortable Handhabung
- Leistungsstarker Akku
- Flexibles Ladekonzept
- Federbelasteter Spitzenkonus (außer 5 und 10 ml)
- Anpassbar an externe Bedingungen (geographische Höhe, Flüssigkeiten mit hoher Dichte und ähnliche Faktoren)
Spezifikation
1 | |
Xplorer™ | |
Elektronische Pipette |