Learn More
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 36 AS
Besonders effektiver Filtrationsbereich bei geringer Größe. Whatman™ Polycap Einweg-AS-Kapseln, AS 36 filtern mühelos große Volumen und schwierige Proben.
Marke: Cytiva 6709-3602
62.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Empfohlen für die Filtration wässriger Lösungen. Kombiniert einen Vorsatzfilter aus Glasmikrofaser(GMF) mit einer Nylonmembran, wodurch die Lebensdauer des Filters verlängert wird, sodass größere Volumen und schwierige Proben gefiltert werden können.- Erste Schicht (GMF) dient als Vorsatzfilter, um eine längere Lebensdauer der Membran (0.2, 0.45 und 1.0 μm) und eine höhere Filtrationseffizienz zu gewährleisten.
- Nylonmembranschicht ist inhärent hydrophil, hat wenig extrahierbare Substanzen, ist biosicher und hat ausgezeichnete Durchflussraten.
- Gehäuse thermisch verschmolzen (keine Klebstoffe oder Fremdmaterialien).
- Integrität überprüfbar durch Siedepunkt, Druckabfall oder Vorwärtsflussverfahren.
- Bietet eine hochwirksame Filterfläche in einer kleinen Größe.
- Autoklavierbar, teilweise vorsterilisiert mit Gammastrahlung.
- Hergestellt in Reinraumanlagen unter ISO-Qualitätssystemen.
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Nylon | |
Steril | |
Filtration von wässrigen Lösungen (Zellkulturmedien, Serumenzyme, Wasser usw.) und Entfernung von Bakterien und Resten. | |
MNPT-Einlass | |
Schlaucholiven-Auslass |
PolyCap AS 36 Kapselfilter, steril, 0,2 μm, MNPT-Einlass und SB-Auslass (1 St.) | |
0,2 μm | |
400 cm2 | |
Polypropylen (PP) | |
4,1 bar (60 psi) |