Learn More
Cytiva Polycap Einweg-Kapseln, 36 AS
Artikelnummer. 11399084
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
Art des Einlasses:
1/2 SB-Einlass
FNPT
MNPT-Einlass
Schlaucholiven-Einlass
Art des Auslasses:
1/2 SB-Auslass
FNPT
SB-Auslass mit Füllglocke
Schlaucholiven-Auslass
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11399084
Marke: Cytiva 67053604
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Besonders effektiver Filtrationsbereich bei geringer Größe. Whatman™ Polycap Einweg-AS-Kapseln, AS 36 filtern mühelos große Volumen und schwierige Proben.
Empfohlen für die Filtration wässriger Lösungen. Kombiniert einen Vorsatzfilter aus Glasmikrofaser(GMF) mit einer Nylonmembran, wodurch die Lebensdauer des Filters verlängert wird, sodass größere Volumen und schwierige Proben gefiltert werden können.
  • Erste Schicht (GMF) dient als Vorsatzfilter, um eine längere Lebensdauer der Membran (0.2, 0.45 und 1.0 μm) und eine höhere Filtrationseffizienz zu gewährleisten.
  • Nylonmembranschicht ist inhärent hydrophil, hat wenig extrahierbare Substanzen, ist biosicher und hat ausgezeichnete Durchflussraten.
  • Gehäuse thermisch verschmolzen (keine Klebstoffe oder Fremdmaterialien).
  • Integrität überprüfbar durch Siedepunkt, Druckabfall oder Vorwärtsflussverfahren.
  • Bietet eine hochwirksame Filterfläche in einer kleinen Größe.
  • Autoklavierbar, teilweise vorsterilisiert mit Gammastrahlung.
  • Hergestellt in Reinraumanlagen unter ISO-Qualitätssystemen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Beschreibung PolyCap AS 36 Kapselfilter, steril, 0,45 μm, SB-Einlass und -Auslass (1 St.)
Material (Membran) Nylon
Porengröße 0,45 μm
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 400 cm2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Filtration von wässrigen Lösungen (Zellkulturmedien, Serumenzyme, Wasser usw.) und Entfernung von Bakterien und Resten.
Gehäusematerial Polypropylen (PP)
Art des Einlasses Schlaucholiven-Einlass
Max. Druck 4,1 bar (60 psi)
Art des Auslasses Schlaucholiven-Auslass