Learn More
Fisherbrand™ EPA-Fläschchen mit Gewindehals, Glas
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 ml
30 ml
40 ml
60 mL
Farbe:
Bernsteinfarbig
Braun
Durchsichtig
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Gewindehals |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 27.5 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 30 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | TOC (EPA) |
| Gewindetyp | 24-400 |
| Gesamtvolumen (metrisch) | 30 mL |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Höhe (metrisch) | 72,5 mm |
| Mehr anzeigen |