Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter TIPS™ Filterspitzen
Durch einen besonderen Zwei-Phasen-Filter bieten die ep Dualfilter T.I.P.S.-Filterspitzen besten Schutz für Pipette und Probe gegen unabsichtliche und unbemerkte Kontamination.
53.80 € - 235.00 €
Produktcode | Marke | Reinigungsnachweise | Volumen (metrisch) | Farbcode | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Reinigungsnachweise | Volumen (metrisch) | Farbcode | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16462265
|
Eppendorf™
0030078616 |
PCR Clean and Sterile | 0,1 bis 5 ml | Violett | 120 Tips (5 Racks x 24 Tips) |
108.00 €
120 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16472265
|
Eppendorf™
0030078624 |
PCR Clean and Sterile | 0,2 bis 5 ml | Lila | 120 Tips (5 Racks x 24 Tips) |
107.00 €
120 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16455264
|
Eppendorf™
0030078586 |
PCR Clean and Sterile | 0,25 ml bis 2,5 ml | Rot | 240 Tips (5 Racks x 48 Tips) |
53.80 €
240 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16472255
|
Eppendorf™
0030078500 |
PCR Clean and Sterile | 0,1 bis 10 μl | Dunkelgrau | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
205.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16482255
|
Eppendorf™
0030078519 |
PCR Clean and Sterile | 0,1 bis 10 μl | Mittelgrau | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
205.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16492255
|
Eppendorf™
0030078527 |
PCR Clean and Sterile | 0,5 bis 20 μl | Hellgrau | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
197.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16402265
|
Eppendorf™
0030078535 |
PCR Clean and Sterile | 2 bis 20 μl | Gelb | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
197.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16412265
|
Eppendorf™
0030078543 |
PCR Clean and Sterile | 2 bis 100 μl | Gelb | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
197.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16422265
|
Eppendorf™
0030078551 |
PCR Clean and Sterile | 2 bis 200 μl | Gelb | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
197.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16432265
|
Eppendorf™
0030078560 |
PCR Clean and Sterile | 20 bis 300 μl | Orange | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
197.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16442265
|
Eppendorf™
0030078578 |
PCR Clean and Sterile | 50 bis 1000 μl | Blau | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
213.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16452265
|
Eppendorf™
0030078594 |
PCR Clean and Sterile | 50 bis 1250 μl | Dunkelgrün | 480 Tips (5 Racks x 96 Tips) |
110.00 €
480 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
10029212
|
Eppendorf™
0030077598 |
PCR | 1000 bis 10000 μl | Türkis | 100 Tips, Individually Packed |
88.65 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16402285
|
Eppendorf™
0030078810 |
Forensic DNA Grade (non-sterile) | 0,1 bis 10 μl | Mittelgrau | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
231.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16412285
|
Eppendorf™
0030078829 |
Forensic DNA Grade (non-sterile) | 2 bis 20 μl | Gelb | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
223.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16422285
|
Eppendorf™
0030078837 |
Forensic DNA Grade (non-sterile) | 2 bis 200 μl | Gelb | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
223.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
16432285
|
Eppendorf™
0030078845 |
Forensic DNA Grade (non-sterile) | 50 bis 1000 μl | Blau | 960 Tips (10 Racks x 96 Tips) |
235.00 €
960 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||
Beschreibung
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Filterpipettenspitzen bieten ultimativen Pipetten- und Probenschutz vor unbeabsichtigter und unbemerkter Kontamination
- Zwei Filterschichten bieten Zweifachschutz vor Aerosolen1) und Biomolekülen, um Ihre Pipette und Probe zu schützen
- Frei von PCR-Inhibitor-Additiven für verlässliche Ergebnisse von nachgeordneten Prozessen
- Erhältlich in PCR clean/Sterile (steril und pyrogenfrei)
- Die stetige Kontrolle jeder Produktionscharge durch ein unabhängiges Labor garantiert höchste Reinheit und Qualität
- Chargenspezifische Zertifikate erhältlich unter
- Zertifikat über die Filterwirksamkeit gem. EN 1822 erhältlich unterModernes, schlankes Rack mit wiederverschließbarem Deckel
- Verbesserte Nachhaltigkeit durch niedrigeren Polypropylen-Verbrauch pro Rack
1) Ein Aerosol ist ein Kolloid aus feinen, festen Teilchen oder flüssigen Tröpfchen in der Luft oder einem anderen Gas.
Spezifikation
Gefiltert | |
Türkis | |
Gestell |