Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter TIPS™ Filterspitzen
Durch einen besonderen Zwei-Phasen-Filter bieten die ep Dualfilter T.I.P.S.-Filterspitzen besten Schutz für Pipette und Probe gegen unabsichtliche und unbemerkte Kontamination.
Marke: Eppendorf™ 0030078535
187.00 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.12500kg
Beschreibung
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Filterpipettenspitzen bieten ultimativen Pipetten- und Probenschutz vor unbeabsichtigter und unbemerkter Kontamination
- Ein einzigartiger Zwei-Phasen-Filter für ultimativen Schutz von Pipette und Probe gegen unbeabsichtigte und unbemerkte Kontamination
- Mit definierter Flussdynamik, geringer Benetzbarkeit und hoher thermischer Stabilität sind sie pyrogenfrei und als PCR-sauber zertifiziert
- Zwei Filterschichten bieten doppelten Schutz vor Aerosolen und Biomolekülen
- Frei von PCR-inhibierenden Additiven für zuverlässige Downstream-Ergebnisse
- Die ständige Kontrolle jeder einzelnen Charge durch ein unabhängiges Labor sichert höchste Reinheit und höchste Qualität.
- Zertifikat für Filtereffizienz nach EN 1822
- Modernes schlankes Gestelldesign mit wiederverschließbarem Deckel
- Verbesserte Nachhaltigkeit mit 20 % weniger Polypropyleneinsatz pro Gestell
Spezifikation
2 bis 20 μl | |
Steril | |
Not Autoclavable | |
53 mm | |
Racks | |
960 Spitzen | |
10 Gestelle x 96 Spitzen | |
Air-cushion System | |
Polypropylen |
Gefiltert | |
farblose Spitzen | |
2.1 in. | |
PCR Clean and Sterile | |
960 Tips (10 Racks x 96 Tips) | |
Verbrauchsmaterialien | |
Gelb | |
ep Dualfilter T.I.P.S.™ |