Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter TIPS™ Filterspitzen
Durch einen besonderen Zwei-Phasen-Filter bieten die ep Dualfilter T.I.P.S.-Filterspitzen besten Schutz für Pipette und Probe gegen unabsichtliche und unbemerkte Kontamination.
Marke: Eppendorf™ 0030078810
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.97800kg
Beschreibung
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Filterpipettenspitzen bieten ultimativen Pipetten- und Probenschutz vor unbeabsichtigter und unbemerkter Kontamination
- Mit ihrem einzigartigen Zweiphasenfilter bieten die ep Dualfilter T.I.P.S. Filterspitzen ultimativen Schutz von Pipette und Probe vor unbeabsichtigter und unbemerkter Kontamination
- Mit definierter Flussdynamik, geringer Benetzbarkeit und hoher thermischer Stabilität sind sie pyrogenfrei und als PCR-sauber zertifiziert
- Zwei Filterschichten bieten doppelten Schutz gegen Aerosole und Biomoleküle zum Schutz von Pipette und Probe
- Frei von PCR-inhibierenden Additiven für zuverlässige Downstream-Ergebnisse
- Die ständige Kontrolle jeder einzelnen Charge durch ein unabhängiges Labor sichert höchste Reinheit und höchste Qualität.
- Ein Zertifikat über Filtereffizienz nach EN1822 ist ebenfalls erhältlich
- Modernes schlankes Gestelldesign mit wiederverschließbarem Deckel
- Verbesserte Nachhaltigkeit mit 20 % weniger Polypropyleneinsatz pro Gestell
Spezifikation
0,1 bis 10 μl | |
Non-sterile | |
Not Autoclavable | |
Racks | |
960 Spitzen | |
10 Gestelle x 96 Spitzen | |
Luftpolsterung | |
Polypropylen |
Gefiltert | |
farblose Spitzen | |
Forensic DNA Grade (non-sterile) | |
960 Tips (10 Racks x 96 Tips) | |
Verbrauchsmaterialien | |
Mittelgrau | |
ep Dualfilter T.I.P.S.™ |