Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter TIPS™ Filterspitzen
Durch einen besonderen Zwei-Phasen-Filter bieten die ep Dualfilter T.I.P.S.-Filterspitzen besten Schutz für Pipette und Probe gegen unabsichtliche und unbemerkte Kontamination.
Marke:  Eppendorf™ 0030078500
192.24 EUR gültig bis 2024-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21743" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.93150kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16472255
  • 205.00 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Filterpipettenspitzen bieten ultimativen Pipetten- und Probenschutz vor unbeabsichtigter und unbemerkter Kontamination
  • Ein einzigartiger Zwei-Phasen-Filter für ultimativen Schutz von Pipette und Probe gegen unbeabsichtigte und unbemerkte Kontamination
  • Mit definierter Flussdynamik, geringer Benetzbarkeit und hoher thermischer Stabilität sind sie pyrogenfrei und als PCR-sauber zertifiziert
  • Zwei Filterschichten bieten doppelten Schutz vor Aerosolen und Biomolekülen
  • Frei von PCR-inhibierenden Additiven für zuverlässige Downstream-Ergebnisse
  • Die ständige Kontrolle jeder einzelnen Charge durch ein unabhängiges Labor sichert höchste Reinheit und höchste Qualität.
  • Zertifikat für Filtereffizienz nach EN 1822
  • Modernes schlankes Gestelldesign mit wiederverschließbarem Deckel
  • Verbesserte Nachhaltigkeit mit 20 % weniger Polypropyleneinsatz pro Gestell
Spezifikation
Spezifikation
0,1 bis 10 μl
Steril
Not Autoclavable
34 mm
Racks
960 Spitzen
10 Gestelle x 96 Spitzen
Air-cushion System
Polypropylen
Gefiltert
farblose Spitzen
1,3 in.
PCR Clean and Sterile
960 Tips (10 Racks x 96 Tips)
Verbrauchsmaterialien
Dunkelgrau
ep Dualfilter T.I.P.S.™