Learn More
Eppendorf™ ep Dualfilter TIPS™ Filterspitzen
Durch einen besonderen Zwei-Phasen-Filter bieten die ep Dualfilter T.I.P.S.-Filterspitzen besten Schutz für Pipette und Probe gegen unabsichtliche und unbemerkte Kontamination.
Marke:  Eppendorf™ 0030078837
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.18100kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16422285
  • 223.00 € / 960 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eppendorf™ ep Dualfilter T.I.P.S.™ Filterpipettenspitzen bieten ultimativen Pipetten- und Probenschutz vor unbeabsichtigter und unbemerkter Kontamination
  • Mit ihrem einzigartigen Zweiphasenfilter bieten die ep Dualfilter T.I.P.S. Filterspitzen ultimativen Schutz von Pipette und Probe vor unbeabsichtigter und unbemerkter Kontamination
  • Mit definierter Flussdynamik, geringer Benetzbarkeit und hoher thermischer Stabilität sind sie pyrogenfrei und als PCR-sauber zertifiziert
  • Zwei Filterschichten bieten doppelten Schutz gegen Aerosole und Biomoleküle zum Schutz von Pipette und Probe
  • Frei von PCR-inhibierenden Additiven für zuverlässige Downstream-Ergebnisse
  • Die ständige Kontrolle jeder einzelnen Charge durch ein unabhängiges Labor sichert höchste Reinheit und höchste Qualität.
  • Ein Zertifikat über Filtereffizienz nach EN1822 ist ebenfalls erhältlich
  • Modernes schlankes Gestelldesign mit wiederverschließbarem Deckel
  • Verbesserte Nachhaltigkeit mit 20 % weniger Polypropyleneinsatz pro Gestell
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 200 μl
Non-sterile
Not Autoclavable
Racks
960 Spitzen
10 Gestelle x 96 Spitzen
Luftpolsterung
Polypropylen
Gefiltert
farblose Spitzen
Forensic DNA Grade (non-sterile)
960 Tips (10 Racks x 96 Tips)
Verbrauchsmaterialien
Gelb
ep Dualfilter T.I.P.S.™