Learn More
Thermo Scientific™ Elite ORP-Taschenprüfgerät und Ersatzsensoren
Flexible ORP-Tests für unterwegs mit strapazierfähigen Elite ORP Taschenprüfgeräten mit austauschbaren Sensoren für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich Hydrokulturen, Nahrungsmittel und Getränke, Landwirtschaft und mehr!
Marke: Thermo Scientific™ ELITEORP
123.66 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24095" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Profitieren Sie von diesen Testern im Taschenformat. Die Thermo Scientific™ Elite Prüfgeräte sind Taschenprüfgeräte für Messungen unterwegs für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich selbst gebrautem Bier und Wein, Lebensmitteln und Getränken, Hydrokulturen, Aquakulturen und Aquarien, Landwirtschaft, Schwimmbecken und Spas, Umweltüberwachung, Bildung und mehr. Die Elite CTS Cup-Sensor Taschenprüfgeräte sind ideal für flexible Leitfähigkeits-, TDS-, Salinitäts- und Temperaturtests für unterwegs in einem kompakten, reisefertigen Design.
Elite Pocket Prüfgeräte bieten flexible elektrochemische Tests für unterwegs. Wählen Sie das Elite ORP Modell, um Oxidations-Redoxpotential (ORP) mit einem Direktmess-Sensor für Ihre Anwendung zu messen. Die Elite Taschenprüfgeräte sind langlebig und verfügen über einen großen Bildschirm mit Hintergrundbeleuchtung, eine One-Touch-Kalibrierungsfunktion und austauschbare Sensorköpfe. Sie eignen sich ideal zum Testen von Getränken, wie z. B. selbst gebrautem Bier und Wein, für Lebensmittel, Hydrokulturen, Aquakulturen und Aquarien, Umweltüberwachung und vieles mehr.
- Flexible Testoption
- ORP messen
- Großes grafisches Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 4 Alkalibatterien Typ AAA
- Durchschnittlich 250 Stunden Akkulaufzeit
- Die breite, auslaufsichere Kappe dient als stabile Basis
- Austauschbare Sensoren
- 1 Jahr Garantie für das Prüfgerät
- 6 Monate Garantie für Austauschsensoren
Spezifikation
±3 mV | |
250 h(Mittelwert) | |
ORP | |
CE, FCC | |
Grafische Punktmatrix | |
ORP | |
0,0 °C° bis 60,0 °C° | |
4 Schlüssel | |
5 bis 85 %, nicht kondensierend | |
Stabilitätssymbol auf dem Display | |
Ja mit manueller Temperatureingabe | |
32,0 bis 140,0 °F | |
MTC | |
200 x 45 x 36 mm |
Ja | |
4 x AAA-Alkaline | |
1 Punkt, ±200 mV | |
Elite ORP-Taschenmessgerät zur Messung von Redox-Potenzial | |
IP 67 | |
-1000 bis 1000 mV | |
Elite ORP-Prüfgerät mit Batterien, Trageschlaufe und weichem Tragekoffer | |
Analog | |
1 mV | |
Manueller Input | |
5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur) | |
0,1 °C, 0,1 °F | |
1 Jahr für Prüfgerät | |
163 g (einschließlich Akku) |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Outlet Corner
Verwenden Sie den Code 24095, um diese Aktion zu erhalten.Aktionscode: 24095Gültig bis zum: 2025-04-15
Tage
10Stunden
20Minuten
5Sekunden
54 -
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
- Mehrere Hersteller
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
26Stunden
20Minuten
5Sekunden
54