Learn More
Thermo Scientific™ Workstation/Stacking System for Tubes/Plates
Praktische Plattform für die Handhabung und die Reagenzienabgabe
Marke:  Thermo Scientific™ AB0538
68.08 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11560274
  • 150.00 € / 10 Einheiten
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Besondere Eigenschaften
  • Bequeme Plattform für die Handhabung von Röhrchen und die Abgabe von Reagenzien
  • Aufnahmevermögen:
    – 96 x 0,2 ml-Röhrchen mit V-Boden
    – 96 x 0,3 ml Omnistrips mit U-Boden
    – Thermo-Tube Platten
    – Thermo-Fast 96-Platte ohne Rand
    – Thermo-Fast 96-Platte mit Halbrand
    – 48 x 0,5 ml Thermo-Tubes
  • Mehrere Arbeitstationen können sicher gestapelt werden
  • Lagerung bei bis zu -190°C
Gefährlich: Keine
Lagerbedingungen: Umgebungstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Real-Time PCR-Systeme oder Thermocycler
10 units
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    26
    Stunden
    20
    Minuten
    6
    Sekunden
    13
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Workstation/Stacking System for Tubes/Plates > PCR Workstation Stacking-System