Learn More
BrandTech™ Polypropylen-Trichter
Mit Volumenmarkierungen
Marke: BrandTech™ 40894
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus Polypropylen
Spezifikation
30 mm | |
1.5 mm | |
45 mm | |
Autoklavierbar | |
Ja | |
25 mm | |
125 °C | |
45 mm |
5 ml | |
PP (Polypropylen) | |
60° | |
Klar | |
Vielzahl von Laboranwendungen | |
257 °F | |
24 Pk. | |
Filtertrichter |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BrandTech™ Polypropylen-Trichter > Durchmesser: 30 mm; Länge: 45 mm; Stieldurchmesser: 1.5 mm; Stiellänge: 25 mm; Packung mit 24
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur