Learn More
R&L Enterprises™ Meker-Kartuschenbrenner, Messing/mit Stahlkopf
Eine hervorragende Lösung zum Heizen, Sterilisieren und Verbrennen im Labor. R&L Enterprises™ Meker Bunsenbrenner aus Messing mit Gaskartusche sind für den Einsatz mit Butan/Propan-Mischgaskartuschen konzipiert.
Marke: R&L Enterprises™ 4083/1
Beschreibung
- Für Temperaturen über 1000°C
- Die Konstruktion der Gaskartusche ermöglicht es, den Brenner so oft wie nötig zu entfernen und wieder anzubringen, was die Lagerung und den Transport erleichtert
- Komplett aus Messing mit austauschbarem Lochkopf aus Stahl
- Bei Verwendung mit einer 220 g-Kartusche passt der Brenner in das standardmäßige 200 mm-Stativ
- Die typische Brenndauer einer 220 g-Kartusche liegt bei 2.75 Stunden
Spezifikation
Meker-Kartuschenbrenner | |
Messing, Stahl | |
mit der 220 g-Kartusche |
Kartusche mit Butan/Propan-Gasgemisch | |
200 g |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sicherheit und Handhabung
- Butan
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbares Gas Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H220-Extrem entzündbares Gas.
Sicherheitshinweis
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P377-Brand von ausströmendem Gas: Nicht löschen, bis Undichtigkeit gefahrlos beseitigt werden kann.
- P381-Alle ndquellen entfernen, wenn gefahrlos möglich.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Hydrocarbon C3-C4