Learn More
OHAUS™ Elektronische Waage – Serie NVT
Tragbare Mehrzweckwaagen für das tägliche Wiegen
170.00 € - 344.00 €
Spezifikation
Anschlusstyp | RS232, USB, oder Ethernet (als Zubehör erhältlich) |
---|---|
Beschreibung | Menü- und Kalibriersperrschalter, mechanischer und softwaremäßiger Über- und Unterlastschutz, Stabilitätsanzeige, Anzeige für schwache Batterie, automatische Abschaltung, vom Benutzer wählbare Druckoptionen, vom Benutzer wählbare Kommunikationseinstellungen |
Displaytyp | Hintergrundbeleuchtetes LCD |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen |
Elektrische Anforderungen | Netzadapter (mitgeliefert) oder 4 C-Batterien (nicht mitgeliefert) |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16315125
|
OHAUS™
30456391 |
NVT6201 |
344.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16313488
|
OHAUS™
30456394 |
NVT12000 |
293.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16474529
|
OHAUS™
30456388 |
NV2201 |
293.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16620643
|
OHAUS™
30456382 |
NV222 |
323.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16660304
|
OHAUS™
30456383 |
NV422 |
318.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16670304
|
OHAUS™
30456384 |
NV622 |
344.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16680304
|
OHAUS™
30456385 |
NV221 |
170.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16690304
|
OHAUS™
30456386 |
NV621 |
221.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16600314
|
OHAUS™
30456387 |
NV1201 |
252.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16610314
|
OHAUS™
30456389 |
NVT2201 |
319.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16620314
|
OHAUS™
30456390 |
NVT4201 |
318.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16630314
|
OHAUS™
30456392 |
NVT2200 |
170.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16640314
|
OHAUS™
30456393 |
NVT6200 |
185.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Navigator bietet wichtige Wägeanwendungen zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
- Die fortschrittliche Wägetechnologie bietet eine Stabilisierung von einer Sekunde für schnelle und genaue Wägeergebnisse und verbessert so die Anwendereffizienz, Produktivität und den Durchsatz.
- Ein Überladungsschutzsystem, das Lasten bis zum Vierfachen der Nenntraglast aushält, schützt die Waage.
Spezifikation
RS232, USB, oder Ethernet (als Zubehör erhältlich) | |
Hintergrundbeleuchtetes LCD | |
Netzadapter (mitgeliefert) oder 4 C-Batterien (nicht mitgeliefert) |
Menü- und Kalibriersperrschalter, mechanischer und softwaremäßiger Über- und Unterlastschutz, Stabilitätsanzeige, Anzeige für schwache Batterie, automatische Abschaltung, vom Benutzer wählbare Druckoptionen, vom Benutzer wählbare Kommunikationseinstellungen | |
Wägen, Teilezählen, Prozentwägen, Kontrollwägen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ Elektronische Waage – Serie NVT