Learn More
Carbolite™ Erschwinglicher Kammerofen
Entwickelt für leichte Beanspruchung und allgemeine Verwendung bis zu 1100° C.
Marke:  Carbolite™ ELF1114-230SN+&02-301
Artikelnummer. 12029862
  • 4085.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Maximale Betriebstemperatur von 1100 °C
  • Carbolite Gero 301 Regler, mit einer Rampe zum Sollwert und Prozesstimer
  • Aballtür mit Luftlücke zur Minimierung der Außentemperatur
  • Standardmäßige Funktionen für verzögerten Start/Zeitsteuerung
  • Bildet Vakuum, thermische Dämmung mit geringer Masse
  • Hartkeramikherd serienmäßig installiert
  • Belüftet über oben angebrachten Keramikabzug
Spezifikation
Spezifikation
Aufheizzeit:43 min
Typ des Thermoelements: K
B x H: 450 x 630 mm
31 kg
1100 °C
2600 w
Außenabmessungen: 520 mm
Halteleistung: 1300 W
Name des Produkts
Carbolite™ Erschwinglicher Kammerofen > Erschwinglicher Kammerofen