Learn More
Nabertherm MUFFLE 14L / 1100ºC de Tª Max
Marke:  Nabertherm LE142K17N1
2701.54 EUR gültig bis 2025-12-20
BESTER Aktionspreis! Benutzen Sie den Promotions-Code "24121" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
MUFFLE 14L / 1100ºC de Tª Max
Artikelnummer. 16801540
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3350.00 €
    3240.00 € / 1 Stück
    Sparen 110.00 €
    3% Rabatt