Learn More
Sharpsafe™ 13 L Sharps Container
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
Marke: Sharpsafe™ 51152410
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Durch die Förderung von Wandel und wegweisender Produktinnovation sind wir stolz darauf, den weltweit ersten nachhaltigen Einwegbehälter für scharfe/spitze Produkte auf den Markt gebracht zu haben.
- Der 13-Liter-Behälter verfügt über eine große horizontale Öffnung, die eine kostengünstige und einfache Entsorgung einer Vielzahl von Nadeln, Spritzen und anderen scharfen Instrumenten ermöglicht.
- Ein halb-durchsichtiger Deckel und eine sichtbare Fülllinie sorgen für die Sicherheit des Benutzers, da sie eine klare Anzeige des Erreichens der Fülllinie ermöglichen
- Die 13-Liter-Behälter von Sharpsafe™ wurden speziell für die sichere Entsorgung von klinischem, spitzem/scharfem Abfall und die Minimierung des Risikos von Verletzungen entwickelt. Das Design unserer Produkte zeigt unsere speziell entwickelten Funktionen, mit denen die Sicherheit unserer Benutzer gewährleistet wird. Unsere vier hörbaren Klicks bestätigen, dass der Deckel und die Basis sicher montiert und sicher für die Verwendung sind. Die temporäre und endgültige Verschlussfunktion bietet Sicherheit, wenn der Behälter in Gebrauch ist. Sobald der endgültige Verschluss aktiviert ist, kann kein weiterer Abfall hinzugefügt werden, um mögliche Verschüttungen und Überfüllung zu verhindern.
- Die Behälter sind mit einem robusten, starren Gehäuse aus langlebigem, hochwertigem Recyclingmaterial gefertigt, das verhindert, dass scharfe Gegenstände durch die Behälterwand dringen.
- Merkmale und Vorteile
- Aus recyceltem Material mit geringem CO2-Fußabdruck
- Halb-lichtdurchlässige Deckel - der Inhalt ist bei voller Höhe sichtbar.
- Der schwenkbare Sicherheitsschild gewährleistet eine sichere Entsorgung.
- Verschlussschutz aus 100 % recyceltem Material
- Das eingeprägte Etikett ermöglicht einen permanenten Audit Trail, da es nicht entfernt werden kann.
- Temporäre und endgültige Verschlussfunktion
- Horizontaler Füllbereich
- Einfache 4-Klick-Baugruppe
- Entspricht den folgend aufgeführten Standards
- ISO23907-1:2019
- UN3297.
Spezifikation
13 l | |
Orange | |
385 x 585 x 580 mm | |
Sichere Entsorgung von scharfem klinischem Abfall |
UK Regulations, ISO23907-1:2019, UN3297 | |
Grau | |
Je 1 | |
Behälter für scharfe Gegenstände |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sharpsafe™ 13 L Sharps Container > 13 l-Behälter für scharfe Abfälle; Verschlussfarbe: Orange
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur