Learn More
Labcon™ Eclipse™ 20 μl Pipettenspitzen für Rainin™ LTS Pipettierer
Geringe Montage- und Auswurfkräfte unter 3 kg
Marke: Labcon™ 1011-965-006-9
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
20 μl | |
Steril | |
Autoklavierbar | |
48,3 mm | |
ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei | |
E-Strahl | |
UltraFeine Spitze | |
Ja | |
Nein | |
Polypropylenharz |
Ungefiltert | |
klar | |
1,9 in. | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität | |
Liquid Handling | |
Rack, 10 x 96 | |
960 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton | |
Rainin™ LTS™ Pipette | |
Eclipse™ |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Labcon™ Eclipse™ 20 μl Pipettenspitzen für Rainin™ LTS Pipettierer > Pipettenspitzen; Zertifizierungen/Konformität: ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE-IVD-Konformität: Rack, 96; Sterilität: Steril; Volumen (metrisch): 20 μl; Menge: 960 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur