Learn More
Labcon™ Eclipse™ 20 μl Pipettenspitzen für Rainin™ LTS Pipettierer
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Format:
Im Beutel
Nachfüllpackung
Rack, 10 x 96
Rack, 192
Rack, 96
Stapelgestell
Menge:
1000 Spitzen/Beutel
1056 Spitzen/Nachfüllpackung, 10 Nachfüllungen/Karton
480 Spitzen/Mini-Nachfüllpackung, 10 Nachfüllpackungen/Karton
92 Spitzen/Rack, 5 Racks/Packung, 10 Packungen/Karton
960 Spitzen/Gestell; 10 Gestelle/Karton
960 Spitzen/Packung, 10 Packungen/Karton
Packungsgröße:
1000 Stück
1056 Stück
480 Stück
960 Stück
Beschreibung
- ATP-, RNase/DNase- und Endotoxin-frei (nicht pyrogenisch)
- Polypropylen-Harz der USP-Klasse VI
- Autoklavierbar
- Hergestellt in den USA
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisch) | 20 μl |
| Gefiltert | Ungefiltert |
| Sterilität | Unsteril |
| Farbe | klar |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Länge (angloamerikanisch) | 1,9 in. |
| Länge (metrisch) | 48,3 mm |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Reinigungsnachweise | ATP-, RNase/DNase-, Endotoxin-frei |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Liquid Handling |
| Mehr anzeigen |