Learn More
Contec™ EasyReach™ Reinigungssystem: Reinigungswerkzeug
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9045002 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Polypropylen
Produkttyp:
1-teiliger, flach legbarer Rahmen
Flach legbares Moppgestell
Reinigungswerkzeug
Länge (angloamerikanisch):
18 cm (7,25 in.)
7.5 in.
16,5 in.
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17245434
Marke: Contec™ 2685P
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Passt leicht durch Durchreichen, ohne Montage und wartungsfrei. Das Contec™ EasyReach™ Reinigungssystem ist ideal für Isolatoren, Schränke, Reinluftwerkbänke, Handschuhboxen und andere Miniumgebungen.
Das EasyReach™ Reinigungssystem besteht aus einem leichten 1-teiligen Reinigungswerkzeug aus Edelstahl und austauschbaren Einweg- und Absorptionsmittel-Reinigungspads, die eine effektive Reinigung und Desinfektion in schwer zugänglichen Bereichen ermöglichen. 
  • Durch die rechteckige Form ist eine überlappende, gerade Linie einfach zu erreichen
  • Der flache, um 360° schwenkbare Kopf ermöglicht eine schnelle und einfache Erreichbarkeit schwer zugänglicher Bereiche
  • Klappbares Gelenk und leichte Konstruktion
  • Die einfache Griffkante am Reinigungskissen sorgt dafür, dass das Polster fest auf dem Moppkopfrahmen sitzt. Der Austausch mit Handschuhen ist einfach
  • Kleine Packungsmengen sind optimal für die Verwendung in einem Durchgang
  • Das gut passende, gesteppte Polyesterkissen gewährleistet eine effektive, gleichmäßige Oberflächenabdeckung, reduziert die Anzahl lebensfähiger und nicht lebensfähiger Kontaminanten und gewährleistet eine maximale Rückstandsentfernung
  • Die Kissen mit absorbierenden Doppelschicht-Quiltec™ versiegelten Kanten sorgen dafür, dass Partikel und Fasern minimiert werden
  • Die Reinigungskissen sind mit einer Vorsättigung von 70 % IPA erhältlich
Hinweis: Die Reinigungspads sind separat erhältlich, siehe MEQT0001, MEQT0002, PSME0001). Siehe QuickConnect™ Moppkopfgestelle und Griffe für die EasyReach-Variante mit langem Stiel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Flach legbares Moppgestell
Farbcode Weiß
Länge (angloamerikanisch) 18 cm (7,25 in.)
Sterilität Unsteril
Länge (metrisch) 18 cm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Color-coded Nein
Material Polypropylen