Learn More
3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel klein
Der Durchmesser des 3M™ E-A-R™ Classic™ Kleinen Gehörschutzstöpsels ist 7 % kleiner als beim Classic Gehörschutzstöpsel (bei derselben Länge), um optimalen Komfort und Schutz für kleinere Ohren zu bieten.
Marke:  3M™ 7000089396
356.16 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17848466
  • 651.00 € / 2000 Paare
Verfügbar ab: 15-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die 3M™ E-A-R™ Classic™ Kleinen Gehörschutzstöpsel können zum Schutz in Umgebungen mit moderaten bis hohen Geräuschpegeln verwendet werden.
  • Sie bieten einen SNR von 29 dB und sind nach EN 352-2:2020 geprüft und zugelassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Klein
Uncorded
Single-use
No
29 dB
Zylinder
No
No
Dokumentation
Brochures
Name des Produkts
3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel klein > Größe: Klein