Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Glasläschchen mit Bördelrand
Kann mit 8-mm-Aluminiumkappen, 9-mm-PE-Kappen oder mit 8-mm-Schnappverschlüssen geschlossen werden.
Marke: Fisherbrand™ 08 09 0284
Beschreibung
- In verschiedenen Volumen erhältlich
- Flacher, runder oder konischer Boden
- Klarglas oder Braunglas
- Für fast alle Autosampler
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
GC, HPLC | |
CleanPack | |
0,8 ml | |
30 mm | |
ND8 |
8.2 mm | |
0.9 ml | |
Klemme | |
<11 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ 8 mm Glasläschchen mit Bördelrand > Klarer, flacher Boden, 0.8 ml, 30 mm Höhe
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur