Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Glasläschchen mit Bördelrand
Kann mit 8-mm-Aluminiumkappen, 9-mm-PE-Kappen oder mit 8-mm-Schnappverschlüssen geschlossen werden.
Marke: Fisherbrand™ 08 09 1080
Beschreibung
- In verschiedenen Volumen erhältlich
- Flacher, runder oder konischer Boden
- Klarglas oder Braunglas
- Für fast alle Autosampler
Spezifikation
Bernsteinfarbig | |
Glas | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
1,05 ml | |
30 mm | |
ND8 |
7 mm | |
1.3 ml | |
Klemme | |
<3 μl | |
Konischer Boden | |
100 | |
Nein |