Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Glasläschchen mit Bördelrand
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.26 ml
0.35 ml
0.6 ml
0.64 ml
0.9 ml
1.2 ml
1.3 ml
Farbe:
Bernsteinfarbig
Durchsichtig
Basisausführung:
Flachboden
Konisch
Konischer Boden
Runder Boden
Höhe (metrisch):
30 mm
31,5 mm
40 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Mikrofläschchen |
| Farbe | Durchsichtig |
| Außendurchmesser (metrisch) | 7 mm |
| Material | Glas |
| Volumen (metrisch) | 0.64 ml |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | GC, HPLC |
| Flaschenhalstyp | Klemme |
| Verpackungsart | CleanPack |
| Rückstandsvolumen (metrisch) | <3 μl |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 0,6 ml |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido