Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Glasläschchen mit Bördelrand
Kann mit 8-mm-Aluminiumkappen, 9-mm-PE-Kappen oder mit 8-mm-Schnappverschlüssen geschlossen werden.
Marke: Fisherbrand™ 08 09 0845
28.88 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- In verschiedenen Volumen erhältlich
- Flacher, runder oder konischer Boden
- Klarglas oder Braunglas
- Für fast alle Autosampler
Spezifikation
Durchsichtig | |
Glas | |
HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
1,00 ml | |
40 mm | |
ND8 |
8.2 mm | |
1.2 ml | |
Klemme | |
<20 μl | |
Flachboden | |
100 | |
Nein |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31