Learn More
Dystrophin Antibody (DMD/6270), DyLight 550, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-20751R
Artikelnummer. 18557728
  • 729.00 € / 0.10 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Dystrophin Monoclonal antibody specifically detects Dystrophin in Human, Canine samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dystrophin
Monoclonal
DyLight 550
BMDDXS272, CMD3B, DXS142, DXS164, DXS164, DXS206, DXS230, DXS239, DXS268, DXS269, DXS270, DXS272, DXS206, DXS230, DXS239, DXS268, DXS269, DXS270, dystrophin, dystrophin (muscular dystrophy, Duchenne and Becker types), includes DXS142
Recombinant fragment (around aa1700-2300) of human Dystrophin (exact sequence is proprietary).
0.1 mL
Cell Biology, Cellular Markers
1756
Store at 4°C in the dark.
IgG2a κ
Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
DMD/6270
50 mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human, Canine
Purified
Name des Produkts
Dystrophin Antibody (DMD/6270), DyLight 550, Novus Biologicals™ > 0.1 mL, DyLight 550