Learn More
Invitrogen™ DynaMag™-15 Magnet
Optimiert für effiziente Zellisolierung mit allen Arten von Dynabeads™ in standardmäßigen 15 ml-Laborröhrchen
Marke: Invitrogen™ 12301D
1103.30 EUR gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beinhaltet: Ein Magnet
Beschreibung
- Für die effiziente Zellisolierung mit allen Arten von Dynabeads™ (Bereich von 1 bis 4,5 µm Durchmesser) in standardmäßigen 15 ml-Laborröhrchen optimiert.
- Hält 4 Röhrchen und kombiniert starke magnetische Anziehung für effiziente Trennungen mit einer flexiblen und intelligenten ergonomischen Ausführung für eine bequeme Arbeitsposition.
- Eine Schrägstellung des Magneten ermöglicht Flexibilität beim Pipettieren.
- Bietet Kontrolle und Sichtbarkeit der Probe
- Optimales Arbeitsvolumen: 15 ml
- Aufnahmevermögen: 4 × 15 ml-Röhrchen
Für Arbeiten mit kleineren Blutentnahmegefäßen, FACS-Röhrchen und ähnlichen Behältern siehe unseren DynaMag™-5 Magneten (Kat.- Nr. 12303D)
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Enthält einen Magneten. Bei Raumtemperatur lagern. | |
Raumtemperatur | |
Je 1 | |
4 bis 15 ml |
DynaMag™ | |
DynaMag™ | |
Zelltrennmagnet |