Learn More
Gibco™ PSC Cryopreservation Kit
Click to view available options
Menge:
50 ml
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
Das PSC Kryokonservierungskit enthält xenofreies PSC Kryokonservierungsmedium, eine gebrauchsfertige Lösung für die Kryokonservierung von pluripotenten Stammzellen (PSCs) für die frühe Passage und RevitaCell™ Supplement (100x), ein chemisch definiertes Rückgewinnungssupplement für die Verwendung in Medien nach dem Auftauen. In Kombination tragen diese Reagenzien dazu bei, den Verlust der Zellviabilität zu minimieren, die Rückgewinnung nach dem Auftauen zu maximieren und die unerwünschte Differenzierung pluripotenter Stammzellen zu minimieren. Dieses Kit kann auch zur Kryokonservierung und Rückgewinnung von mononukleären Zellen aus peripherem Blut (PBMCs) verwendet werden, um die Lebensfähigkeit und Rückgewinnung von Zellen nach dem Auftauen zu verbessern.
Effiziente Rückgewinnung—Erreicht routinemäßig 50 % mehr lebensfähige Zellen als herkömmliche Methoden der PSC-Kryokonservierung
Konsistent—Chemisch definierte Medien halten die normale Morphologie, Pluripotenz und den Karyotyp pluripotenter Stammzellen über 10 Passagen aufrecht
Reduzierte Variabilität—Optimierte Reagenzien minimieren die Ursachen genetischer Instabilität pluripotenter Stammzellen
Zuverlässig
Xenofreie, chemisch definierte Formulierungen tragen dazu bei, die Proliferationsfähigkeit und die Langzeitkultur von PSCs und PBMCs in einem stabilen Zustand zu gewährleisten und damit ihren Nutzen in der Forschung und in klinischen Anwendungen zu verbessern.
Anwenderfreundlich
Das PSC Kryokonservierungsmedium wird als gebrauchsfertige 10%ige DMSO für eine effiziente Zelladdition geliefert. Separate Zusätze von verbesserten Reagenzien sind nicht erforderlich, wodurch wertvolle Vorbereitungszeit gespart wird.
Vielseitig
Das Kit ist kompatibel mit Zellen, die in einer Vielzahl von Mediensystemen kultiviert werden, einschließlich Essential 8™ Medium, StemPro™ hESC SFM und anderen handelsüblichen Formulierungen. Außerdem ist das Kit mit Klumpen- und Einzelzellen-PSCs kompatibel.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
Das PSC Kryokonservierungskit wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Zuverlässig
Xenofreie, chemisch definierte Formulierungen tragen dazu bei, die Proliferationsfähigkeit und die Langzeitkultur von PSCs und PBMCs in einem stabilen Zustand zu gewährleisten und damit ihren Nutzen in der Forschung und in klinischen Anwendungen zu verbessern.
Anwenderfreundlich
Das PSC Kryokonservierungsmedium wird als gebrauchsfertige 10%ige DMSO für eine effiziente Zelladdition geliefert. Separate Zusätze von verbesserten Reagenzien sind nicht erforderlich, wodurch wertvolle Vorbereitungszeit gespart wird.
Vielseitig
Das Kit ist kompatibel mit Zellen, die in einer Vielzahl von Mediensystemen kultiviert werden, einschließlich Essential 8™ Medium, StemPro™ hESC SFM und anderen handelsüblichen Formulierungen. Außerdem ist das Kit mit Klumpen- und Einzelzellen-PSCs kompatibel.
cGMP-konformes Herstellungs- und Qualitätssystem
Das PSC Kryokonservierungskit wird in einer cGMP-konformen Einrichtung hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Spezifikation
| Klassifikation | Xeno-frei für Cryomedium, AOF für RevitaCell |
| Produkttyp | PSC Cryopreservation Kit |
| Serum Level | Serumfrei |
| Mit Additiven | DMSO (10%) |
| Fertigungsqualität, Herstellungsqualität | cGMP für medizinische Geräte, 21 CFR Teil 820 und ISO 13485 |
| Produktlinie | Gibco |
| Menge | 50 ml |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Inhalt und Lagerung | • 50 ml Kryokonservierungmedium • 5 ml RevitaCell Supplement (100x) Bei -5 bis -20 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Culture Type | Stammzellen (human, iPS – induzierte pluripotente Stammzellen, embryonal) |