Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Flasche, Braun, Mit DIN Gewinde
BIOPHARMA
Eine Reihe hochwertiger und lichtgeschützter Flaschen und Verschlüsse, die für die Anforderungen der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie entwickelt wurden
Marke:  DWK Life Sciences 818066301
1204.67 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15360604
  • 1390.00 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hochwertige Typ I GL 25/GL 45 Borosilikatglasflaschen, braun gefärbt von 25 ml bis 20 l, entwickelt für die Bedürfnisse der Pharmaindustrie. DURAN™ PURE Flaschen werden mit einer Schutzkappe verschlossen, um Verunreinigungen zu vermeiden. Die durch den Einsatz innovativer Technologie sehr gleichmäßige, langlebige und chemisch beständige Braunfärbung bietet Schutz für lichtempfindliche Substanzen. DWK Life Sciences stellt CoAs mit jeder Lieferung zur Verfügung und gewährleistet 100% Rückverfolgbarkeit sowie ein Change Control Management. DURAN™ PURE Flaschen sind mit der von den Zulassungsbehörden geforderten Dokumentation erhältlich und erfüllen die Anforderungen der internationalen Pharmakopöen.
  • Schutzkappe verhindert Verunreinigungen in der Flasche während Lagerung und Transport
  • Einzelchargenlieferung
  • Analysenzertifikat (CoA)
  • 100% visuelle Inspektion
  • Analyse der hydrolytischen Resistenz nach EP, USP und JP für jede Charge
  • Change Control Management und Information der Kunden im Fall von Änderungen
  • 100% Rückverfolgbarkeit aller Produktionsschritte
  • Drug Master File
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2000 mL
Borosilikatglas (3.3)
GL 45
136 mm
Herstellung von lichtempfindlichen pharmazeutischen Arzneimitteln und Biotech-Produkten; Lagerung und Transport von lichtempfindlichen APIs, großen Arzneimittel-Zwischenproduktmengen, Inhaltsstoffen und Medien
10 St./Packung
Autoklavierbar
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10176697 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/02/2025 Catalog Number818066301
Chargennummer10176070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2024 Catalog Number818066301
Chargennummer10172052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/07/2024 Catalog Number818066301
Chargennummer10169502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2024 Catalog Number818066301
Chargennummer10167487 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2024 Catalog Number818066301
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.
    Aktionscode: 24138
    Gültig bis zum2025-04-30
    Tage
    29
    Stunden
    7
    Minuten
    58
    Sekunden
    36
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    60
    Stunden
    7
    Minuten
    58
    Sekunden
    36
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Flasche, Braun, Mit DIN Gewinde > 2000 mL