Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Laborflasche, Braun, mit DIN 168-1 Gewinde, USP <660> und USP <671> (Spectrale Transmission) konform, graduiert
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
100 mL
10 ml
15.000 mL
150 mL
20.000 mL
2000 mL
250 mL
25 mL
3500 mL
5000 mL
500 mL
50 mL
750 mL
Beschreibung
DURAN™ Original GL Laborflaschen sind seit ihrer Einführung im Jahr 1972 zum Goldstandard multifunktionaler Laborflaschen geworden. Die Flaschen sind aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt, das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Eine Kombination aus Hochleistungswerkstoffen und robustem ISO 4796-1-Design sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung (Retrace Code) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. DURAN Original GL 45 Laborflaschen werden komplett mit Hochtemperatur-Schraubverschlüssen und Ausgießringen geliefert. Die roten Polybutylenterephthalat (PBT) GL 45 Schraubverschlüsse mit PTFE-ummantelter Silikonkappenauskleidung und ETFE-Ausgießringen bieten eine höhere thermische und chemische Beständigkeit gegenüber vergleichbaren Polypropylen-Komponenten. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar und eignen sich darüber hinaus für die Trockenhitzesterilisation bis zu 180 °C. Alle Komponenten entsprechen den aktuellen internationalen Vorschriften für Lebensmittelechtheit wie z. B. (EU) Nr. 10/2011.
- Genormtes GL-Gewinde und abgestimmte Verschluss-Systeme für besonders dichten Verschluss und einfaches, sauberes Ausgießen
- UV-Schutz bis ca. 500 nm Wellenlänge durch äußerlichen Farbauftrag
- Die rein äußerliche Braunfärbung gewährleistet unveränderte DURAN™ Eigenschaften im Inneren der Flasche
- Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Die Größen 10 und 25 ml haben einen speziell geformten Glasrand zum besseren Ausgießen, wodurch ein zusätzlicher Ausgießring aus Kunststoff entfällt
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 250 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vorbereitung lichtempfindlicher Materialien; Lagerung lichtempfindlicher Materialien; Transport und Versand lichtempfindlicher Materialien; Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Kultivierungsgefäß |
Enthält | Ohne Schraubverschluss und Ausgießring aus PP (blau) |
Material | Borosilikatglas (3.3), Polypropylen |
Menge | 10/Packung |
Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 70 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Laborflasche, Braun, mit DIN 168-1 Gewinde, USP <660> und USP <671> (Spectrale Transmission) konform, graduiert >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur