Learn More
Gibco™ DPBS, ohne Kalzium, ohne Magnesium
DPBS, ohne Calcium, ohne Magnesium
Marke: Gibco™ 14190086
8.19 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Dulbecco's Phosphate-Buffered Solution (DPBS) ist eine ausgeglichene Salzlösung für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen wie Waschen von Zellen vor der Dissoziation, Transport von Zellen bzw. Gewebe, Verdünnen von Zellen für Zählvorgänge und das Ansetzen von Reagenzien. Zum Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation sind Zusammensetzungen ohne Calcium und Magnesium erforderlich. Wir bieten viele Gibco™ DPBS-Zusammensetzungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.Universalbeutelverpackung
Gibco™ Universalbeutel bieten eine flexible Verpackungsoption, mit der Sie einen Einweg-Medienbehälter mit großem Volumen zur einmaligen Verwendung mit einer Vielzahl von automatisierten Zellkulturinstrumenten, Einweg-Bioreaktorsystemen und sterilen Verbindungsprozessen integrieren können, wodurch kostspielige individuelle Anpassungen minimiert werden.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ DPBS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ DPBS-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat | |
1 X | |
100 ml | |
270 bis 300 mOsm/kg | |
Für In-vitro-Diagnostik |
15 bis 30 °C | |
DPBS, ohne Calcium und ohne Magnesium, 100 ml, Konzentration: 1X, pH 7 bis 7,3, Osmolalität: 270 bis 300 mOsm/kg, Endotoxinkonzentration: 0,00 bis 0,50 EU/ml, Klassifizierung ohne Bestandteile tierischen Ursprungs, 36 Monate haltbar, Lagerung bei 15 bis 30 °C, für Säugetierzellkultur | |
Säugetierzellkultur | |
7 bis 7,3 | |
Flüssig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
34Stunden
12Minuten
36Sekunden
20