Learn More
Gibco™ DPBS, ohne Kalzium, ohne Magnesium
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12037539
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
10 l
10 x 500 ml
20 x 100 ml
Packungsgröße:
10 Liter
100 Milliliter
20 PCS
500 Milliliter
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12037539
Marke: Gibco™ 14190169
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
DPBS, ohne Calcium, ohne Magnesium
Dulbecco's Phosphate-Buffered Solution (DPBS) ist eine ausgeglichene Salzlösung für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen wie Waschen von Zellen vor der Dissoziation, Transport von Zellen bzw. Gewebe, Verdünnen von Zellen für Zählvorgänge und das Ansetzen von Reagenzien. Zum Ausspülen von Chelatoren aus der Kultur vor der Zelldissoziation sind Zusammensetzungen ohne Calcium und Magnesium erforderlich. Wir bieten viele Gibco™ DPBS-Zusammensetzungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen. Finden Sie die richtige Formulierung mithilfe des Medienauswahlwerkzeuges.
Universalbeutelverpackung
Gibco™ Universalbeutel bieten eine flexible Verpackungsoption, mit der Sie einen Einweg-Medienbehälter mit großem Volumen zur einmaligen Verwendung mit einer Vielzahl von automatisierten Zellkulturinstrumenten, Einweg-Bioreaktorsystemen und sterilen Verbindungsprozessen integrieren können, wodurch kostspielige individuelle Anpassungen minimiert werden.
Verwendungszweck des Produkts
Zur Verwendung in der In-vitro-Diagnostik. ACHTUNG: Nicht geeignet für therapeutische Zwecke bei Menschen und Tieren. Zweckentfremdete Verwendung kann eine Verletzung lokaler gesetzlicher Bestimmungen darstellen.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ DPBS wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Paisley, Schottland (Großbritannien), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert. Für eine kontinuierliche Versorgung bieten wir ein identisches Gibco™ DPBS-Produkt an, das an unserem Standort in Grand Island (USA) hergestellt wird. Diese Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DPBS, ohne Calcium und ohne Magnesium, 10 x 500 ml, Konzentration: 1X, pH 7 bis 7,3, Osmolalität: 270 bis 300 mOsm/kg, Endotoxinkonzentration: 0,00 bis 0,50 EU/ml, Klassifizierung ohne Bestandteile tierischen Ursprungs, 36 Monate haltbar, Lagerung bei 15 bis 30 °C, für Säugetierzellkultur
Konzentration 1 x
Zur Verwendung mit (Anwendung) Säugetierzellkultur
pH 7 bis 7,3
Physikalische Form Flüssig
Menge 10 x 500 ml
Enthält Ohne Natriumpyruvat
Osmolalität 270 bis 300 mOsm/kg