Learn More
Thermo Scientific™ TSB Blutbankkühlschränke
Artikelnummer. 17446212 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Kapazität (metrisch):
140 l
250 l
400 l
700 l
1500 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17446212
Marke: Thermo Scientific™ TSB400REGBV
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Blutbankkühlschränke der TSB-Serie sind mit den Sicherheits-, Qualitäts- und Nachhaltigkeitsmerkmalen ausgestattet, die Sie von Thermo Scientific erwarten.
Die Thermo Scientific Blutbankkühlschränke der TSB-Serie erfüllen vollständig die strengen Vorgaben für die Lagerung von Blut und Blutprodukten gemäß EU-Richtlinie 93/42/EWG (Klasse IIa).
Die Blutbankkühlschränke der TSB-Serie sind speziell gemäß der strengen EU-Richtlinie 93/42/EWG (Klasse IIa) als Medizinprodukt zur Lagerung von Blut und Blutprodukten konzipiert.
  • Umfangreiche Größenauswahl vom 140 l Untertischmodell bis zum Doppeltürschrank mit 1.500 l Kammervolumen.
  • Digitale Touchscreen-Steuerung mit integrierter Datenprotokollierung
  • Flüsterleiser Betrieb < 50 dBA
  • Glastüren mit Dreifachverglasung
  • Helle Oberflächen innen und außen
  • Alarm für Temperatur, geöffnete Tür und Stromausfall (mit Batteriepufferung).
  • Niedriger Energieverbrauch mit Echtzeit-Überwachung
  • Geringe Wärmeabgabe
  • Kabeldurchführung hinten
  • Passwortgeschützte elektronische Zugriffskontrolle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Blutbankkühlschrank der TSB-Serie
Kapazität (metrisch) 400 l
Temperaturbereich 2°bis 8 °C
Temperatur (Sollwert) +4 °C
Kältemittel R290
No. of Doors 1
Anzahl Schubfächer 6
Schrankmaterial Stahl
Innen Lackierter Stahl
Zertifizierung/Konformität 93/42/CEE, 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE (nur bei drahtloser Option), 2011/65/UE
Regelungsart Touchscreen-Steuerung mit Passwortschutz
Anschlüsse 1 Kabeldurchführung hinten
Gewährleistung 36 Monate
Abtauen Adaptives Abtauen
Überwachungsoptionen Alarm
SmartView-Kompatibilität Smart-Vue Pro kompatibel
Abmessungen (T x B x H) innen 493 x 500 x 1405 mm
Abmessungen (L x B x H) außen 658 x 600 x 1956 mm
Steckertyp EU
Elektrische Anforderungen 230 V / 50 Hz
Frequenz 50 Hz
Versandgewicht (metrisch) 150 kg