Learn More
Gibco™ DPBS, ohne Kalzium, ohne Magnesium
Eine ausgewogene Salzlösung kommt bei einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und die Vorbereitung von Reagenzien.
Marke: Gibco™ 14190144
26.89 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21951" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS) ist eine ausgewogene Salzlösung, die einer Vielzahl von Zellkulturanwendungen zum Einsatz kommt. Dazu gehören das Waschen von Zellen vor der Dissoziation, der Transport von Zellen und Gewebe, das Verdünnen von Zellen für Zellzählungen und das Ansetzen von Reagenzien.
- Präparate mit Calcium und Magnesium werden im Allgemeinen als Transportmedium oder zum Ansetzen von Reagenzien verwendet.
- Bei 15 – 30 °C lagern
Wurde folgendermaßen modifiziert:
- Mit: Calcium, Magnesium, Glucose, Natriumpyruvat
- Ohne: Phenolrot
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Ohne Natriumpyruvat | |
Klar | |
1 X | |
Dulbeccos phosphatgepufferte Salzlösung (DPBS) | |
Phosphatgepufferte Saline von Dulbecco | |
Nachhaltige Verpackung | |
7,0 bis 7,3 | |
Raumtemperatur | |
Flüssig |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Lagerbedingungen: 15 °C bis 30 °C Versandbedingungen: Raumtemperatur Haltbarkeit: 36 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Gibco™ | |
500 ml | |
Säugetierzellkultur | |
270 bis 300 mOsm/kg | |
Kein Phenolrot | |
Steril gefiltert | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard |
For Research Use or Further Manufacturing. Not for diagnostic use or direct administration into humans or animals.