Learn More
Kartell™ Doppelball mit Netz
Geeignet für automatische Büretten und Säulen für die Flashchromatographie
Marke:  Kartell™ 0391200
48.30 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10594621
  • 54.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Rotes Gummi
46 mm
Name des Produkts
Kartell™ Doppelball mit Netz > 46 mm Außendurchmesser