Learn More
New Source™ Einwegüberschuh aus SPP mit rutschfester Sohle
Einwegüberschuh aus Spinnvlies-Polypropylen mit rutschfester Sohle. Zum Tragen über Ihren Schuhen in ungefährlichen Umgebungen, um sie vor Schmutz und Schmutz zu schützen. Ideal für unkritische Bereiche oder für Eingangsräume vor dem Einkleiden.
Marke: New Source™ HLSCSPP
Beschreibung
- SPP-Gewebe
- Lange Dehnung: 44 cm (A)
- Absatzhöhe: 16 cm (B)
- Gewicht: 38 gsm
- Blau/weiß
- PSA-Kategorie I
- Unsteril
Spezifikation
Universell | |
Blau/weiß | |
Nicht steril | |
PSA-Kategorie I | |
Länge: 44 cm; Absatzhöhe: 16 cm |
SPP-Faser | |
Ja | |
Rutschfest | |
100 Überschuhe/Beutel, 3 Beutel/Karton | |
38 g/m2 |