Learn More
Fisherbrand™ 8 mm Glasläschchen mit Bördelrand
Kann mit 8-mm-Aluminiumkappen, 9-mm-PE-Kappen oder mit 8-mm-Schnappverschlüssen geschlossen werden.
Marke:  Fisherbrand™ 08 09 0406
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11742408
  • 220.00 € / 1000 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • In verschiedenen Volumen erhältlich
  • Flacher, runder oder konischer Boden
  • Klarglas oder Braunglas
  • Für fast alle Autosampler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bernsteinfarbig
Glas
GC, HPLC
CleanPack
0,8 ml
40 mm
ND8
7 mm
0.9 ml
Klemme
<11 μl
Flachboden
100
Nein
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Fisherbrand™ 8 mm Glasläschchen mit Bördelrand > Bernsteinfarben, flacher Boden, 0.7 ml, 40 mm Höhe