Learn More
Buerkle™ Einweg-Trichter für Flüssigkeiten, LaboPlast™ / SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Einweg-Flüssigkeitstrichter zum sicheren Abfüllen, ideal zum einfachen Befüllen von Flaschen und sonstigen Behältern mit einer engen Einfüllöffnung.
20.95 € - 41.90 €
Spezifikation
Oberer Durchmesser (metrisch) 100 mm
Produkttyp Trichter für Flüssigkeit
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Farbe Material Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Material Sterilität Preis Menge & Verfügbarkeit  
17580836
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5378-6001
Weiß Polystyrol Unsteril
20.95 €
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17590836
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5378-6002
Weiß Polystyrol Steril
31.90 €
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17500846
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5378-6003
Blau Blaues Polystyrol Steril
31.90 €
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17510846
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5378-6004
Blau Polystyrol, nachweisbar Steril
41.90 €
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17560846
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5379-0040
Weiß Bio-PE Unsteril
24.60 €
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17580846
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Buerkle™
5379-1040
Weiß Bio-PE Steril
37.40 €
10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zum einfachen und sicheren Befüllen oder Filtrieren
  • Hilfsmittel für Labore, im Reinraum oder bei der Probenahme
  • Reinraumgefertigt (Reinraumklasse 7)
  • Einzeln verpacktund optional sterilisiert
  • Entsprechend EU-Lebensmittel- und FDA-Richtlinien
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
Trichter für Flüssigkeit
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Buerkle™ Einweg-Trichter für Flüssigkeiten, LaboPlast™ / SteriPlast™