Learn More
Buerkle™ Einweg-Trichter für Flüssigkeiten, LaboPlast™ / SteriPlast™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Einweg-Flüssigkeitstrichter zum sicheren Abfüllen, ideal zum einfachen Befüllen von Flaschen und sonstigen Behältern mit einer engen Einfüllöffnung.
Marke:  Buerkle™ 5378-6003
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17500846
  • 31.90 € / 10 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Für einfaches und zuverlässiges Befüllen oder Filtern
  • Geeignet für den Einsatz in Laboren und Reinräumen oder für Probenahmen
  • Im Reinraum hergestellt (Reinraumklasse 7)
  • Einzeln verpackt und optional sterilisiert
  • Entspricht den EU-Lebensmittelanforderungen und FDA-Vorschriften
Spezifikation
Spezifikation
100 mm
Blaues Polystyrol
Füllen von Flüssigkeiten
Trichter für Flüssigkeit
10 mm
Blau
Steril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer244247 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/11/2024 Catalog Number5378-6003
Chargennummer243736 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/10/2024 Catalog Number5378-6003
Chargennummer233050 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum25/07/2023 Catalog Number5378-6003
Chargennummer215844 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum18/03/2022 Catalog Number5378-6003
Name des Produkts
Buerkle™ Einweg-Trichter für Flüssigkeiten, LaboPlast™ / SteriPlast™ > Farbe:Blau; Material:PS, blau; Sterilität:Steril